Merck
ATE413077885
AstaTech, Inc.
4,4,4-TRIFLUOROBUTYLAMINE
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
127.11
MDL编号:
沸点
90-91 C
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-butanamine
Inchi Code
1S/C4H8F3N/c5-4(6,7)2-1-3-8/h1-3,8H2
InChI key
LAXWLCVPJLBABV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=26076
Boiling point
90-91 C
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=FD2100
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)