Merck
APOH30347AD8
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
333.35
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrClIO/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,10H
InChI 密鑰
CRTGJCONBCCZTQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-iodophenol
象形圖
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-chloro-5-iodophenol
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)