Merck
APOH14DBAC04
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
170.21
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
tert-butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-9(2,3)12-8(11)6-4-7(10)5-6/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
JINYZTGTQXDUQR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate