Merck
APO465886939
Apollo Scientific Ltd
1,1,1-Trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
199.17
MDL號碼:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-(4-morpholinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H12F3NO2/c8-7(9,10)6(12)5-11-1-3-13-4-2-11/h6,12H,1-5H2
InChI 密鑰
VOUSLDPVOVQWAD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/111-trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/111-trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)