Merck
APO456790123
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-nitrobenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
227.02
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-1-5(4-9)2-7(3-6)10(11)12/h1-3H
InChI 密鑰
RQGCXODNTLHVQJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-nitrobenzonitrile
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-nitrobenzonitrile
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)