Merck
APO455834319
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoropyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
175.99
MDL编号:
密度
1.74
Iupac Name
4-bromo-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
InChI key
QBLOMVIUENUOJY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine
密度
1.74
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)