Merck
APO455833813
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
172.59
MDL號碼:
密度
1.25
Iupac Name
3-fluoro-4-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(8(9)11)4-7(5)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
DPWCZSXNEGNALT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzoyl-chloride
Flash Point
216
密度
1.25
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylbenzoyl-chloride
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)