Merck
AOBH9910A96D
AOBChem
5-chloro-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
204.58
MDL编号:
Iupac Name
5-chloro-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
BSYFUUVHTCUXKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-4-fluoro-2-methoxybenzoic-acid-108669.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/108669.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)