Merck
AOBH99103B96
AOBChem
4,6-Dibromo-3-chloro-2-fluoroaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
303.36
MDL编号:
Iupac Name
4,6-dibromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H3Br2ClFN/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChI key
LPPPMIYFBYJDRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-6-dibromo-3-chloro-2-fluoroaniline-75944.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/75944.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)