Merck
AOBH99102513
AOBChem
2-Chloro-6-ethoxybenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.62
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-6-ethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c1-2-13-7-5-3-4-6(10)8(7)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
NQYCWKVXKAVSAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-6-ethoxybenzoic-acid-63224.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/63224.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)