Merck
AOBH98B866C4
AOBChem
4-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
253.45
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI 密鑰
FJCXNRXUXORNLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-chloro-5-fluorobenzoic-acid-73331.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/73331.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)