Merck
AOBH98B852BA
AOBChem
5-Bromo-1-chloro-2,3-dimethoxybenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
251.51
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-1-chloro-2,3-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrClO2/c1-11-7-4-5(9)3-6(10)8(7)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
QFKWVYTVPILSLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-1-chloro-2-3-dimethoxybenzene-54494.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/54494.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)