Merck
AOBH98B84FE9
AOBChem
2,5-Dichloro-4-methylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
204.85
MDL编号:
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BCl2O2/c1-4-2-7(10)5(8(11)12)3-6(4)9/h2-3,11-12H,1H3
InChI key
ZNBGBNHMPJWBJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dichloro-4-methylboronic-acid-21150.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21150.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)