Merck
AOBH980A84B3
AOBChem
1-(5-bromo-2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
247.06
MDL编号:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-5(12)6-3-7(10)9(13-2)4-8(6)11/h3-4H,1-2H3
InChI key
CIBWOSFBSHBJRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-bromo-2-fluoro-4-methoxyphenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26407.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)