Merck
AOBH97EBAE7B
AOBChem
1,2,4-Trifluoro-3-methylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
146.11
MDL编号:
Iupac Name
1,2,4-trifluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5F3/c1-4-5(8)2-3-6(9)7(4)10/h2-3H,1H3
InChI key
VLXRWIKZIXEYRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-4-trifluoro-3-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53076.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)