Merck
AOBH97EBAE54
AOBChem
2-Bromo-4-isobutylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
229.12
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-4-isobutylphenol
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-7(2)5-8-3-4-10(12)9(11)6-8/h3-4,6-7,12H,5H2,1-2H3
InChI key
GKTDOOAXYAVDML-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-isobutylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53023.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)