Merck
AOBH961DC4B3
AOBChem
5-Chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
220.65
MDL编号:
Iupac Name
5-chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9ClO2/c1-15-11-5-3-9-6-8(7-14)2-4-10(9)12(11)13/h2-7H,1H3
InChI key
MIBRVVWXUBIHDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51658.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)