Merck
AOBH961DBF27
AOBChem
2-Fluoro-6-formyl-3-methylphenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
181.96
MDL號碼:
Iupac Name
(2-fluoro-6-formyl-3-methylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BFO3/c1-5-2-3-6(4-11)7(8(5)10)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3
InChI 密鑰
KRDFJGJFWVURKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-6-formyl-3-methylphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46327.pdf
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)