Merck
AOBH961DBEB3
AOBChem
(3-bromo-2-fluoro-5,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
278.87
MDL编号:
Iupac Name
(3-bromo-2-fluoro-5,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BBrFO4/c1-14-5-3-4(10)7(11)6(9(12)13)8(5)15-2/h3,12-13H,1-2H3
InChI key
VNQSSHDXLQDPOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-fluoro-5-6-dimethoxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25856.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)