Merck
AOBH94551129
AOBChem
Ethyl 3,5-difluoro-4-methoxybenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
216.18
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 3,5-difluoro-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-3-15-10(13)6-4-7(11)9(14-2)8(12)5-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
BTVKSPOMFLIODO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-5-difluoro-4-methoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46051.pdf
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)