Merck
AOBH94551050
AOBChem
3-Fluoro-N,2-dimethylbenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
167.18
MDL號碼:
Iupac Name
3-fluoro-N,2-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H10FNO/c1-6-7(9(12)11-2)4-3-5-8(6)10/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
GWJGGOZDIURQHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-n-2-dimethylbenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38236.pdf
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)