Merck
AOBH7BADE73A
AOBChem
6-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyridin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
187.24
MDL编号:
Iupac Name
6-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c1-8-6-7-9(2)14(8)11-5-3-4-10(12)13-11/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)
InChI key
FPGMVNIXMPMXMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-2-5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl-pyridin-2-amine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38194.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)