Merck
AOBH7BADE651
AOBChem
4-Chloro-3-(methylthio)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
186.66
MDL编号:
Iupac Name
4-chloro-3-(methylthio)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClOS/c1-11-8-4-6(5-10)2-3-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI key
IJAIUCCJCLRFQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-methylthio-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37214.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)