Merck
AOBH7BADDE3C
AOBChem
5-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
263.06
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrFO3/c1-2-14-7-4-5(10)3-6(8(7)11)9(12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
VOBVVMUBIZLNDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36475.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)