Merck
AOBH7BADDA8D
AOBChem
2-Bromo-1-ethoxy-4-isopropylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
243.14
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-1-ethoxy-4-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C11H15BrO/c1-4-13-11-6-5-9(8(2)3)7-10(11)12/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI key
RMDAZWMUVBWLJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-ethoxy-4-isopropylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22030.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)