Merck
AOBH3CD9F433
AOBChem
5-(2-fluoro-3-methylphenyl)oxazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.18
MDL编号:
Iupac Name
5-(2-fluoro-3-methylphenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-7-3-2-4-8(10(7)11)9-5-12-6-13-9/h2-6H,1H3
InChI key
RWDPGFMMYBULSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-2-fluoro-3-methylphenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35975.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)