Merck
AOBH3CD9F308
AOBChem
tert-Butyl 4-chloro-3-methylbenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
226.7
MDL编号:
Iupac Name
tert-butyl 4-chloro-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C12H15ClO2/c1-8-7-9(5-6-10(8)13)11(14)15-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3
InChI key
FBBYEWYYSSVXLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-4-chloro-3-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20322.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)