Merck
AOBH30376746
AOBChem
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-(phenylmethoxy)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
360.02
MDL编号:
Iupac Name
2-(benzyloxy)-1,3-dibromo-5-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C13H9Br2FO/c14-11-6-10(16)7-12(15)13(11)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2
InChI key
SKHROZAEMJEPPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-3-dibromo-5-fluoro-2-phenylmethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16992.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)