Merck
AOBH042EEACC
AOBChem
5-Fluoro-2-(methoxymethoxy)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
184.17
MDL號碼:
Iupac Name
5-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-12-6-13-9-3-2-8(10)4-7(9)5-11/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
CPFRWWJCQBFSGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-fluoro-2-methoxymethoxy-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15087.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)