Merck
AOB945512079
AOBChem
3-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
189.14
MDL编号:
Iupac Name
5-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6F3NO/c1-5-2-6(4-13)3-12-7(5)8(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI key
NRWUCCZJOKXKNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-methyl-2-trifluoromethyl-pyridine-5-carbaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15840.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)