Merck
AOB640097813
AOBChem
4-Chloro-2,3-difluorophenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
164.54
MDL编号:
Iupac Name
4-chloro-2,3-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3ClF2O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
InChI key
HVLUXBQZVNQLTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-3-difluorophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32171.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)