Merck
AOB640097407
AOBChem
2-Chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
177.63
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-3-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNS/c1-10-4-2-3-9-6(7)5(4)8/h2-3H,1H3
InChI key
KCYJLKSBTBYLKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-fluoro-4-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30787.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)