Merck
AOB640095885
AOBChem
2-Hydrazinyl-4-iodopyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
235.03
MDL编号:
Iupac Name
2-hydrazino-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H6IN3/c6-4-1-2-8-5(3-4)9-7/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI key
WXDVSPXAYBJQRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-hydrazinyl-4-iodopyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25845.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)