Merck
AOB640095630
AOBChem
[(4-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]diethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
260.15
MDL编号:
Iupac Name
N-(4-bromo-2-fluorobenzyl)-N-ethylethanamine
Inchi Code
1S/C11H15BrFN/c1-3-14(4-2)8-9-5-6-10(12)7-11(9)13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
InChI key
QXSVUCOSZJDPQI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-fluorophenyl-methyl-diethylamine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25189.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)