Merck
AOB640095558
AOBChem
1-(3-Bromo-4-methylbenzyl)piperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
268.2
MDL编号:
Iupac Name
1-(3-bromo-4-methylbenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H18BrN/c1-11-5-6-12(9-13(11)14)10-15-7-3-2-4-8-15/h5-6,9H,2-4,7-8,10H2,1H3
InChI key
LDVUNTIZUGXNSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-3-bromo-4-methylbenzyl-piperidine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24951.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)