Merck
AOB640095530
AOBChem
3-Fluoro-5-cyclopropylpyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
137.16
MDL號碼:
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C8H8FN/c9-8-3-7(4-10-5-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
DVGSKYUBVFLFRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-5-cyclopropylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24883.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)