Merck
AOB640095266
AOBChem
2,4-dichloro-1-isopropoxybenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
205.08
MDL编号:
Iupac Name
2,4-dichlorophenyl isopropyl ether
Inchi Code
1S/C9H10Cl2O/c1-6(2)12-9-4-3-7(10)5-8(9)11/h3-6H,1-2H3
InChI key
SKZUJEUNTYZIRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-1-isopropoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24328.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)