Merck
AOB640095058
AOBChem
5-Bromo-4-methyl-3,4'-bipyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
249.11
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-3,4'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H9BrN2/c1-8-10(6-14-7-11(8)12)9-2-4-13-5-3-9/h2-7H,1H3
InChI key
NNIIWWUEQIMBRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-4-methyl-3-4-bipyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23631.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)