Merck
AOB640094122
AOBChem
6-Bromo-1-chloro-2-methoxynaphthalene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
271.54
MDL编号:
Iupac Name
6-bromo-1-chloro-2-methoxynaphthalene
Inchi Code
1S/C11H8BrClO/c1-14-10-5-2-7-6-8(12)3-4-9(7)11(10)13/h2-6H,1H3
InChI key
JQMJPUKAPGSFGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-1-chloro-2-methoxyphthalene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20215.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)