主要文件
AOB640092321
AOBChem
4-Fluoro-3-(2-chloro-phenylcarbamoyl)phenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
293.49
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
3-[(2-chloroanilino)carbonyl]-4-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H10BClFNO3/c15-10-3-1-2-4-12(10)17-13(18)9-7-8(14(19)20)5-6-11(9)16/h1-7,19-20H,(H,17,18)
InChI 密鑰
WVKIBWQZYSPCSY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-2-chloro-phenylcarbamoyl-phenylboronic-acid.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14087.pdf
  • 技术规格说明书
  • 分析证书(COA)