跳转至内容
Merck

AOB640091695

AOBChem

4-(Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
221.06
MDL编号:

Iupac Name

4-[(butylamino)carbonyl]phenylboronic acid

Inchi Code

1S/C11H16BNO3/c1-2-3-8-13-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12(15)16/h4-7,15-16H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)

InChI key

YPXNMPMFCXGXPU-UHFFFAOYSA-N

Purity

97

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Product Link

https://aobchem.com/4-butylaminocarbonyl-phenylboronic-acid.html

MSDS

https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11068.pdf


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持