跳转至内容
Merck

AMBH996F264C

Ambeed, Inc.

1,2,4,5-Tetrazine-3,6-diamine

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
112.09
MDL编号:

Iupac Name

1,2,4,5-tetraazine-3,6-diamine

Inchi Code

1S/C2H4N6/c3-1-5-7-2(4)8-6-1/h(H2,3,5,6)(H2,4,7,8)

InChI key

JOYXTMYVRNWHNJ-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/19617-90-4.html

Synonym

1,2,4,5-tetrazine-3,6-diamine

历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持