Merck
AMBH990F622C
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-(2-methoxyphenyl)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
220.66
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-5-(2-methoxyphenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c1-15-10-5-3-2-4-9(10)8-6-13-11(12)14-7-8/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
SRKXHHJHLQPWMT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1267009-84-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1267009-84-6.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)