Iupac Name
4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BN2O3/c1-6-11-12-9(15-6)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-5,13-14H,1H3
InChI key
SPSKFVHUUJWUPB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913835-70-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持