跳转至内容
Merck

AMBH9884CFAA

Ambeed, Inc.

1-((Trimethylsilyl)ethynyl)cyclopropane-1-carboxylic acid

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
182.29
MDL编号:

Iupac Name

1-[(trimethylsilyl)ethynyl]cyclopropanecarboxylic acid

Inchi Code

1S/C9H14O2Si/c1-12(2,3)7-6-9(4-5-9)8(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,10,11)

InChI key

HZGALDCSOVHAQW-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Inert atmosphere,Room Temperature

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/1268810-07-6.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持