Merck
AMBH9884CB19
Ambeed, Inc.
1-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
124.14
MDL號碼:
Iupac Name
1-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-3-6(5(2)9)8-7-4/h3H,1-2H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
WUAXWWJRNIODRY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17357-74-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17357-74-3.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)