Iupac Name
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)6-4-14-2-1-5(8(15)16)3-7(14)13-6/h1-4H,(H,15,16)
InChI key
IWQCDGQOZWSPJD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260777-52-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持