Merck
AMBH97F11450
Ambeed, Inc.
N-(4-Bromophenyl)picolinamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
277.12
MDL编号:
Iupac Name
N-(4-bromophenyl)-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H9BrN2O/c13-9-4-6-10(7-5-9)15-12(16)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
RAJKUZRIZUSGKU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14547-73-0.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)