Merck
AMBH97F111FB
Ambeed, Inc.
2-Cyano-N,N-dimethylacetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
112.13
MDL编号:
Iupac Name
2-cyano-N,N-dimethylacetamide
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c1-7(2)5(8)3-4-6/h3H2,1-2H3
InChI key
MATJPVGBSAQWAC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7391-40-4.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)