Merck
AMBH97F111F2
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)phenylacetyl Chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
260.72
MDL號碼:
Iupac Name
[4-(benzyloxy)phenyl]acetyl chloride
Inchi Code
1S/C15H13ClO2/c16-15(17)10-12-6-8-14(9-7-12)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11H2
InChI 密鑰
GZAGJMNAVUCWGM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39188-62-0.html
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39188-62-0.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)